Documentos Principais
MTCP520810U
MTC Bio ProPette LE 8-Channel Adjustable Pipettor
capacity 1-10 μL
Sinônimo(s):
pipette
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.15
Características
adjustable
manual
no. of channels 8
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
MTC Bio P5208-10U
capacidade
1-10 μL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ideal for all 96-well applications, Propette LE Multi-Channel Pipettes are lightweight, rugged, and capable of standing up to the demands of everyday use in a busy laboratory environment.
ProPette LE 8 -Channel Pipette, 1 to 10µL
Características e benefícios
  • Adjustable with Roto-Lock
  • Light weight with reduced forces
  • Full volume range (1.0µL-300µL)
  • Superior accuracy and reproducibility
  • Outstanding user comfort
Informações legais
MTC is a trademark of MTC Bio
ProPette is a trademark of MTC Bio
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MTCP520810U4065270485397
MTCP520810U-1EA4065271096615