Documentos Principais
MTCP413311
MTC Bio Transfer Pipette
size 4 mL, sterile, pack of 500 ea (individually wrapped)
Sinônimo(s):
pipet
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
Materiais
low-density polyethylene
esterilidade
sterile
Características
graduation: no
embalagem
pack of 500 ea (individually wrapped)
fabricante/nome comercial
MTC Bio P4133-11
Comprimento
150 mm
tamanho
4 mL
Descrição geral
Transfer pipette, 4ml, sterile, individually wrapped, 500/cs
Características e benefícios
  • Transparent, non-toxic and inert
  • Precise, uniform drop size
  • Shatter-proof and unbreakable
  • Heat Sealable
Informações legais
MTC is a trademark of MTC Bio