MTCP411411
MTC™ Bio Transfer Pipette
size 7 mL, large bulb, sterile, pack of 500 ea (individually wrapped)
Sinônimo(s):
pipet
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 500 ea (individually wrapped)
fabricante/nome comercial
MTC™ Bio P4114-11
tamanho
7 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Transfer pipette, 7ml, large bulb, graduated to 3mL, sterile, individually wrapped, 500/cs
Características e benefícios
- Transparent, non-toxic and inert
- Precise, uniform drop size
- Shatter-proof and unbreakable
- Heat Sealable
Informações legais
MTC is a trademark of MTC Bio