MTCP1001Q
MTC™ Bio Pure.Amp™ qPCR Sealing Film
to fit standard qPCR plates, sticky adhesive
Sinônimo(s):
plastic tube, qPCR sealing membrane, sealing membrane
About This Item
Código UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.15
Produtos recomendados
embalagem
bag of 10 × 100 ea
fabricante/nome comercial
MTC™ Bio P1001-Q
Categorias relacionadas
Descrição geral
Sealing film, qPCR Optical (sticky adhesive film) Bio-Rad Type, 10 bags of 10 seals, 100/pk
Características e benefícios
- RNase, DNase, DNA, and PCR inhibitor free
- Evaporation rates ≤ 5%
- Inner packs of 10 membranes
- -40° to 120°C
Informações legais
MTC is a trademark of MTC Bio
Pure.Amp is a trademark of MTC Bio
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)