MTCF4086
MTC™ Bio BioFlask™ Fernbach Flask
capacity 2.8 L, polycarbonate, bottom (baffled), cap, vented, sterile, pack of 6 ea (individually wrapped)
Sinônimo(s):
culture flask
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.15
Produtos recomendados
Materiais
bottom (baffled)
polycarbonate
esterilidade
sterile
Características
cap vented
embalagem
pack of 6 ea (individually wrapped)
fabricante/nome comercial
MTC™ Bio F4086
capacidade
2.8 L
Categorias relacionadas
Descrição geral
Flask, Erlenmeyer, Styrene Butadiene, 2.8L, baffled bottom w / vented screw cap, Sterile, Indiv wrapped, 6 / CS
Jumbo Fernbach Flasks made of styrene-butadiene with polypropylene screw caps which are vented with 0.2µm membranes to increase air transmission and enhance cell growth. The mouth size conforms to the international SBS standard, for quick, secure connection to bioreactor equipment.
Características e benefícios
- Vented screw caps
- Flat or baffled bottoms
- Gamma sterile (SAL 10-6)
- Pyrogen free and RNase/DNase free
- Individually wrapped
Informações legais
BioFlask is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)