MTCC2605
MTC™ Bio Screw Cap Centrifuge Tube
capacity 50 mL, sterile, pack of 500 ea (20 x bags 25 ea)
Sinônimo(s):
conical tube, plastic tube
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
blue cap
clear tube
polypropylene
round
screw top cap
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 500 ea (20 x bags 25 ea)
fabricante/nome comercial
MTC™ Bio C2605
Parâmetros
7,000 × g speed (max)
capacidade
50 mL
diâmetro × C
29 mm × 119 mm
Descrição geral
Características e benefícios
- Sterile, RNase, DNase, pyrogen and cytotoxin free
- Available racked or bagged
- Compatible with standard rotors
- Frosted marking surface
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)