Documentos Principais
MTCC2581
MTC Bio Freezer Box
polycarbonate, to hold, 25 x 5 mL tubes
Sinônimo(s):
cryo tube storage box, cryogenic storage
About This Item
Código UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.84
Materiais
polycarbonate
Características
to hold 25 x 5 mL tubes
embalagem
pack of 5 ea
fabricante/nome comercial
MTC Bio C2581
Parâmetros
-196-+121 °C temp. range
Descrição geral
Freezer box, polycarbonate, for 25 (5x5) 5mL tubes, 5/pk
Características e benefícios
Each box has numbered grid markings on the lid and molded devider, usable temp range is -196° to +121°.
Informações legais
MTC is a trademark of MTC Bio
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)