Documentos Principais
MTCB6501W
MTC Bio Weigh Boat
diamond white, capacity 5 mL, L × W 35 mm × 55 mm
Sinônimo(s):
weighing dish
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.35
Materiais
diamond white
polystyrene
embalagem
pack of 500 ea
fabricante/nome comercial
MTC Bio B6501W
C × L
35 mm × 55 mm
capacidade
5 mL
Descrição geral
Weigh Boat, white, 5ml, 35 x 55mm, diamond shaped , 500/pk
Características e benefícios
  • Antistatic and biologically inert
  • Smooth surface / rounded corners
  • Recessed corners; precise pouring
  • White or black for visual contrast
Informações legais
MTC is a trademark of MTC Bio
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)