Documentos Principais
MTCB6003W
MTC Bio Weigh Boat
square white, capacity 140 mL, L × W 140 mm × 140 mm
Sinônimo(s):
weighing dish
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.35
Materiais
polystyrene
square white
embalagem
pack of 500 ea
fabricante/nome comercial
MTC Bio B6003W
C × L
140 mm × 140 mm
capacidade
140 mL
Descrição geral
Weigh Boat, white, 250ml, 140 x 140mm, square, 500/pk
Características e benefícios
  • Antistatic and biologically inert
  • Smooth surface / rounded corners
  • Recessed corners; precise pouring
  • White or black for visual contrast
Informações legais
MTC is a trademark of MTC Bio
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)