MTCA9004WR
MTC™ Bio Autoclave Bag Wire Rack Stand
holds autoclave bags 8.5in. x 11in. (21.6 x 27.9cm)
Sinônimo(s):
biohazard bag holder, biohazard bag lab stand
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.12
Produtos recomendados
Materiais
steel
Características
holds autoclave bags 8.5in. x 11in. (21.6 x 27.9cm)
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
MTC™ Bio A9004-WR
Categorias relacionadas
Descrição geral
Wire rack stand for 8.5 x 11" autoclave bags
Características e benefícios
- sturdy steel construction
- autoclavable
Informações legais
MTC is a trademark of MTC Bio
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
MTCA9004WR-1EA | 4065271079083 |