Documentos Principais
MTCA9000R
MTC Bio Autoclave Bags
W × H 12 in. (31 cm) × 26 in. (66 cm), red (black printed warnings), pack of 200 ea (bulk bag)
Sinônimo(s):
biohazard bag
About This Item
Código UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.15
Materiais
red (black printed warnings)
embalagem
pack of 200 ea (bulk bag)
fabricante/nome comercial
MTC Bio A9000R
L × A
12 in. (31 cm) × 26 in. (66 cm)
Descrição geral
Autoclave bags, 12.2x26" (31 x 66cm), red, biohazard, printed, marking area, 200/cs
Características e benefícios
  • Heavy gauge polypropylene
  • Large white marking areas
  • Strong seamless bottom
  • Printed biohazard symbol
Informações legais
MTC is a trademark of MTC Bio
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)