MHS16
Mayer′s Hematoxylin Solution
Sinônimo(s):
(6aS,11bR)-7,11b-Dihydroindeno[2,1-c]chromene-3,4,6a,9,10(6H)-pentol, Delafield′s hematoxylin, Progressive stains
About This Item
Produtos recomendados
forma
solution
Nível de qualidade
prazo de validade
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentração
1 g/L
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
pH
2.4 (25 °C)
aplicação(ões)
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cc2C[C@@]3(O)COc4c(O)c(O)ccc4[C@H]3c2cc1O
InChI
1S/C16H14O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,13,17-21H,5-6H2/t13-,16+/m0/s1
chave InChI
WZUVPPKBWHMQCE-XJKSGUPXSA-N
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Conteúdo relacionado
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.