MAS006
Pyruvate Quick Test Strips
Sufficient for 10 tests
Sinônimo(s):
Pyruvic Acid Quick Test Strips
About This Item
Produtos recomendados
condição de armazenamento
(Keep container tightly closed in a dry and well -ventilated place. Keep away from heat and sources of ignition.)
entrada
serum
urine
plasma
food(s)
beverage(s)
aplicação(ões)
food and beverages
método de detecção
colorimetric
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Quick Results: Sample treatment and assay can be completed in under 15 minutes, ensuring efficiency.
User-Friendly Design: Convenient test strip design eliminates the requirement for a plate or cuvette reader, simplifying the testing process.
Adequação
Princípio
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)