MAK510
Chloride Assay Kit
sufficient for 250 colorimetric tests
Sinônimo(s):
Chloride Quantitation Kit
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
aplicação(ões)
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
método de detecção
colorimetric
doença(s) relevante(s)
pulmonary disorders; endocrinological disorders; cardiovascular diseases; genitourinary disorders
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Linear detection range 0.7 mg/dL (0.2 mM) to 35 mg/dL (10 mM)
- Compatible with high-throughput handling systems.
- The optimized formulation has greatly enhanced reagent and signal stability.
- Low interference in biological samples, no pretreatments are needed. Assays can be directly performed on raw biological samples in the presence of lipid, protein and minerals such as magnesium, iron and zinc.
Adequação
Princípio
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)