MAK203
DPP4 INHIBITOR SCREENING KIT
Sufficient for 100 Fluorometric tests
Sinônimo(s):
Adenosine Deaminase Complexing Protein-2 Inhibitor Screening Kit, CD26 Inhibitor Screening Kit, Dipeptidyl-Peptidase 4 Inhibitor Screening Kit
About This Item
Produtos recomendados
aplicação(ões)
pharmaceutical
método de detecção
fluorometric
doença(s) relevante(s)
endocrinological disorders, diabetes
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... DPP4(1803)
mouse ... DPP4(13482)
rat ... DPP4(25253)
Descrição geral
Características e benefícios
Adequação
Princípio
Somente componentes do kit
- DPP4 Assay Buffer
- DPP4 Substrate
- DPP4 Enzyme
- DPP4 Inhibitor, Sitagliptin
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)