MAK013
Glucose and Sucrose Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Sinônimo(s):
Glucose and Sucrose Colorimetric/Fluorometric Assay Kit
About This Item
Produtos recomendados
uso
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
aplicação(ões)
cosmetics
food and beverages
método de detecção
colorimetric
fluorometric
doença(s) relevante(s)
endocrinological disorders, diabetes
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- determine sucrose, aerobic glycolysis and pyruvate kinase activity
- determine protein and sugar in strawberries
- determine plasma insulin and glucose levels in mice
- analyze plasma glucose and plasma lactate and to quantify glucose/sucrose.
Adequação
Princípio
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Assay protocol for the colorimetric/fluorometric detection of glucose and sucrose in biological samples using the glucose and sucrose assay kit.