M7431
Monoclonal Anti-MAP Kinase 2 (ERK-2) antibody produced in mouse
clone 1B3B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-ERK, Anti-ERK-2, Anti-ERT1, Anti-MAPK2, Anti-NS13, Anti-P42MAPK, Anti-PRKM1, Anti-PRKM2, Anti-p40, Anti-p41, Anti-p41mapk, Anti-p42-MAPK
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1B3B9, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 42 kDa
reatividade de espécies
human, rat, mouse
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 4 μg using denatured ERK-2 from a mouse 3T3 fibroblast lysate
microarray: suitable
western blot: 0.5 μg/mL using lysates from human A431 cells, mouse 3T3 fibroblasts or rat L6 cells
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAPK1(5594)
mouse ... Mapk1(26413)
rat ... Mapk1(116590)
Descrição geral
Anti-MAP Kinase 2 recognizes the 42 kDa MAPK2 encoded by the mapk gene. The antibody may weakly react with MAPK1 (ERK1) and only binds denatured MAP kinase.
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?