M6682
Methoprene acid
≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
11-Methoxy-3,7,11-trimethyl-2E,4E-dodecadienoic acid
Ensaio
≥98% (TLC)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(C)(C)CCCC(C)C\C=C\C(C)=C\C(O)=O
InChI
1S/C16H28O3/c1-13(10-7-11-16(3,4)19-5)8-6-9-14(2)12-15(17)18/h6,9,12-13H,7-8,10-11H2,1-5H3,(H,17,18)/b9-6+,14-12+
chave InChI
MNYBEULOKRVZKY-TZOAMJEDSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?