M5818
Monoclonal Anti-hMps1 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone N1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
N1, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
não deve reagir com
mouse
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HeLa total cell extract
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TTK(7272)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade