Documentos Principais
M5812
Greiner HLA Terasaki multiwell plates
size 72 wells, 1 lid per plate
Sinônimo(s):
72 well microtest plate, HLA microplates, HLA microtiter plates, HLA multiwell plates, Greiner HLA Terasaki multiwell plates
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
Materiais:
flat bottom clear wells
polystyrene
volume máximo:
10 μL
tamanho:
72 wells
tamanho do poço:
10 μL
volume de trabalho:
10 μL
esterilidade:
non-sterile
tipo de ligação:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Tissue Culture (TC)-treated surface
Características:
lid
Materiais
flat bottom clear wells
polystyrene
esterilidade
non-sterile
prazo de validade
1 year after month of production
Características
lid
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Greiner 654180
volume máximo
10 μL
tamanho
72 wells
tamanho do poço
10 μL
volume de trabalho
10 μL
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
HLA Microtest plates (Terasaki) from Greiner. Designed for tissue typing techniques to ensure smooth spreading of sera and cells across the flat base of the well. The surface of each well gives a microscopically precise and clear picture. All plates are stackable.
Características e benefícios
  • Manufactured from crystal clear polystyrene
  • Improved cell adhesion through physical surface treatment.
  • Suitable for serological determination of HLA antigens.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)