M3547
Mangiferin Mangifera indica
Sinônimo(s):
1,3,6,7-Tetrahydroxyxanthone C2-β-D-glucoside
About This Item
Ensaio
≥98% (TLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)cc3Oc4cc(O)c(O)cc4C(=O)c3c2O
InChI
1S/C19H18O11/c20-4-11-15(25)17(27)18(28)19(30-11)12-8(23)3-10-13(16(12)26)14(24)5-1-6(21)7(22)2-9(5)29-10/h1-3,11,15,17-23,25-28H,4H2/t11-,15-,17+,18-,19+/m1/s1
chave InChI
AEDDIBAIWPIIBD-ZJKJAXBQSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- as a reference standard for the characterization of mangiferin from Mangifera indica using ultrasound with three-phase partitioning (UTPP)
- to study its effects in promoting brown adipose phenotype murine C3H10T1/2 mesenchymal stem cells (MSCs) and its role in mitochondrial biogenesis and homeostasis
- as a reference standard for the quantitative determination of markers compounds in the culture Swertia paniculata shoot culture using high-performance thin-layer chromatography (HPTLC)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?