M1195
Metolazone
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-3-(2-methylphenyl)-4-oxo-6-quinazolinesulfonamide
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
cor
white
solubilidade
DMSO: >5 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
CC1Nc2cc(Cl)c(cc2C(=O)N1c3ccccc3C)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C16H16ClN3O3S/c1-9-5-3-4-6-14(9)20-10(2)19-13-8-12(17)15(24(18,22)23)7-11(13)16(20)21/h3-8,10,19H,1-2H3,(H2,18,22,23)
chave InChI
AQCHWTWZEMGIFD-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... SLC12A1(6557) , SLC12A3(6559)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Voltage-gated sodium channels are present in most excitable cell membranes and play an important role in generating action potentials.