Documentos Principais
M010800
Sigma-Aldrich
TFA-Hexylaminolinker Phosphoramidite
Sinônimo(s):
TFA-Hexylaminolinker Amidite
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H31F3N3O3P
Número CAS:
Peso molecular:
413.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de substância PubChem:
tipo
for DNA synthesis
Nível de qualidade
linha de produto
Proligo Reagents
Ensaio
≥98% (31P-NMR)
densidade volumétrica
1.095 g/mL
adequação
conforms to structure for H-NMR (Identity)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)N(C(C)C)P(OCCCCCCNC(=O)C(F)(F)F)OCCC#N
InChI
1S/C17H31F3N3O3P/c1-14(2)23(15(3)4)27(26-13-9-10-21)25-12-8-6-5-7-11-22-16(24)17(18,19)20/h14-15H,5-9,11-13H2,1-4H3,(H,22,24)
chave InChI
SMMKTKILBQHSFL-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)