M006
Proglumide sodium salt
solid
Sinônimo(s):
4-Benzoylamino-5-dipropylamino-5-oxopentanoic acid sodium-potassium salt, N-Benzoyl-N′,N′-dipropyl-DL-isoglutamine sodium-potassium salt
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
cor
white
solubilidade
H2O: soluble
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCCN(CCC)C(=O)C(CCC([O-])=O)NC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C18H26N2O4.Na/c1-3-12-20(13-4-2)18(24)15(10-11-16(21)22)19-17(23)14-8-6-5-7-9-14;/h5-9,15H,3-4,10-13H2,1-2H3,(H,19,23)(H,21,22);/q;+1/p-1
chave InChI
UFMWGCINVOIJSO-UHFFFAOYSA-M
Informações sobre genes
human ... CCK(885) , CCKAR(886) , CCKBR(887)
mouse ... CCK(12424)
rat ... CCK(25298)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.