Documentos Principais
LIDFA45211S-EP
Lid for Eppendorf(R) FA-45-24-11-Special Rotor
aerosol-tight, for 5424/5424R, aluminum
About This Item
Código UNSPSC:
41103913
Materiais
aluminum
Características
aerosol-tight
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022653067 (NA)
Eppendorf® 5424701000 (EU)
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 5424 R
for use with 5424
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)