Documentos Principais
LIDFA45211-EP
Lid for Eppendorf(R) FA-45-24-11 Rotor
aerosol-tight, for 5424/5424R, aluminum
Sinônimo(s):
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Código UNSPSC:
41103913
Materiais
aluminum
Características
aerosol-tight
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022653024 (NA)
Eppendorf® 5424703003 (EU)
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 5424 R
for use with 5424
Descrição geral
Aerosol-tight QuickLock rotor lid made of aluminum. It is ideal for the FA-45-24-11 rotor.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)