L8397
ʟ-Leucinethiol
leucine aminopeptidase inhibitor, solid
Sinônimo(s):
Dithiobis(2-amino-4-methylpentane)
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
L-Leucinethiol, oxidized dihydrochloride, leucine aminopeptidase inhibitor
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C[C@H](N)CS
InChI
1S/C6H15NS/c1-5(2)3-6(7)4-8/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3/t6-/m0/s1
chave InChI
GXEDNWSUKCJLLB-LURJTMIESA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)