Documentos Principais
L3375
Sigma-Aldrich
Calcium lactobionate monohydrate
98.0-102.0% (EDTA titration)
Sinônimo(s):
4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-gluconic acid hemicalcium salt monohydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H21O12 · 0.5Ca · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
395.34
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
98.0-102.0% (EDTA titration)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D 22.5 to 24.5 °, c = 3% (w/v) in water
cor
white to off-white
solubilidade
water: 100 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C12H22O12.Ca.H2O/c2*13-1-3(15)10(7(18)8(19)11(21)22)24-12-9(20)6(17)5(16)4(2-14)23-12;;/h2*3-10,12-20H,1-2H2,(H,21,22);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,12+;;/m11../s1
chave InChI
LIUNXXYNUIALAY-BSLBODANSA-L
Outras notas
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)