Documentos Principais
21190
Sigma-Aldrich
Calcium lactobionate monohydrate
≥98.0% (KT)
Sinônimo(s):
Lactobionic acid monohydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H42CaO24 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
790.68
Beilstein:
3834794
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (KT)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D +23.5±1°, c = 3% in H2O
Impurezas
2.5-6.5% water
cor
colorless
pf
190  °C ((374 °F ))
cadeia de caracteres SMILES
O.O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C12H22O12.Ca.2H2O/c2*13-1-3(15)10(7(18)8(19)11(21)22)24-12-9(20)6(17)5(16)4(2-14)23-12;;;/h2*3-10,12-20H,1-2H2,(H,21,22);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,12+;;;/m11.../s1
chave InChI
FALNADDKNDADFQ-WNSOHMSISA-L
Outras notas
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)