Documentos Principais
K4128
Sigma-Aldrich
Knudson C orchid medium Morel modification
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.72
temperatura de armazenamento
2-8°C
Nível de qualidade
Variante da fórmula
With the macro- and micronutrients as described by Morel (1965). Contains sucrose.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)