Documentos Principais
I9387
Sigma-Aldrich
Indole-3-acetyl-L-aspartic acid
suitable for plant cell culture
Sinônimo(s):
IAA-L-Asp
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
técnica(s)
cell culture | plant: suitable
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CC(NC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
Ações bioquímicas/fisiológicas
Indole-3-acetyl-L-aspartic acid is a naturally occurring auxin conjugate that regulates free IAA levels in various plant species