I8026
Anti-Interleukin-8 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-CXCL8, Anti-IL-8
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
lyophilized powder
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: 5-15 μg/mL
immunohistochemistry: 5-15 μg/mL
neutralization: suitable
western blot: 0.1 μg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... IL8(3576)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- For neutralizing the biological activity of recombinant human IL-8 and natural human IL-8.
- Immunoblotting.
- ELISA.
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2