I146
IB-MECA
solid, ≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-Deoxy-1-[6-[((3-Iodophenyl)methyl)amino]-9H-purin-9-yl]-N-methyl-β-D-ribofuranuronamide, N6-(3-Iodobenzyl)adenosine-5′-N-methyluronamide
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
cor
white
solubilidade
ethanol: >10 mg/mL (hot)
DMSO: >5 mg/mL
H2O: insoluble
aqueous acid: insoluble
aqueous base: insoluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CNC(=O)[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(NCc4cccc(I)c4)ncnc23
InChI
1S/C18H19IN6O4/c1-20-17(28)14-12(26)13(27)18(29-14)25-8-24-11-15(22-7-23-16(11)25)21-6-9-3-2-4-10(19)5-9/h2-5,7-8,12-14,18,26-27H,6H2,1H3,(H,20,28)(H,21,22,23)/t12-,13+,14-,18+/m0/s1
chave InChI
HUJXGQILHAUCCV-MOROJQBDSA-N
Informações sobre genes
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369) , Adora3(25370)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3