I119
Indatraline hydrochloride
solid
Sinônimo(s):
(±)-trans-3-(3,4-Dichlorophenyl)-N-methyl-1-indanamine hydrochloride, Lu 19-005
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
Nível de qualidade
cor
white
solubilidade
H2O: 2 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CN[C@@H]1C[C@@H](c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc13
InChI
1S/C16H15Cl2N.ClH/c1-19-16-9-13(11-4-2-3-5-12(11)16)10-6-7-14(17)15(18)8-10;/h2-8,13,16,19H,9H2,1H3;1H/t13-,16+;/m0./s1
chave InChI
QICQDZXGZOVTEF-MELYUZJYSA-N
Informações sobre genes
human ... DRD1(1812) , DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815) , DRD5(1816) , HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR1E(3354) , HTR1F(3355) , HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358) , HTR3A(3359) , HTR3B(9177) , HTR3C(170572) , HTR3D(200909) , HTR3E(285242) , HTR4(3360) , HTR5A(3361) , HTR5B(645694) , HTR6(3362) , HTR7(3363)
Aplicação
- as a competitive inhibitor of 3H-dopamine ([3H]DA) to study its effects on trans-activator of transcription (Tat) protein on cocaine-induced inhibition of uptake of [3H]DA
- as a dopamine transport blocker to study its effects on trace amine-associated receptor 1 (TAAR1)-transfected mice cells
- as a nonselective monoamine transport inhibitor to study its anti-angiogenic activities in glioblastoma multiforme (GBM)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Gloves