HT5011
Formalin solution, neutral buffered, 10%
case of 48 × 15 mL, histological tissue fixative
Sinônimo(s):
Formaldehyde, Methanal
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
case of 48 × 15 mL
concentração
10% formalin (approx. 4% formaldehyde)
cor
colorless
pH
6.90-7.10
densidade
1.080 g/cm3
aplicação(ões)
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[O-]#[C+H2]
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
chave InChI
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
forma física
Armazenamento e estabilidade
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
85 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?