HT10516
Trichrome Stain AB Solution
Sinônimo(s):
Gomori One Step Trichrome (Aniline Blue) Procedure
About This Item
Código UNSPSC:
41116121
NACRES:
NA.47
Produtos recomendados
Formulário
solution
prazo de validade
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
aplicação(ões)
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
Aplicação
Intended for use in the study of connective tissue, muscle and collagen fibers. Stains collagen blue and muscle red.
Outras notas
Chromotrope 2R, aniline blue and phosphotungstic acid.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?