HS27515D
OneRack® Test Tube Rack
Full, polyoxymethylene (fiberglass reinforced), size 24 wells, well diam. 30 mm, red
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polyoxymethylene (fiberglass reinforced)
Características
Holds 24 x 15-50 mL tubes
Holds 24 x 30 mm tubes
embalagem
pk of 8 racks
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS27515D
C × L × A
11 × 28.2 × 8.5 cm
tamanho
24 wells
diâmetro do poço
30 mm
cor
red
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- molded coordinates for tube orientation
- stable design for use in water baths
- flat labeling area for easier identification
- available in half and full rack sizes
- Fiberglass reinforced POM offers the highest chemical and heat resistance (-40 to 140C)
- Polypropylene offers good chemical and heat resistance (0 to 110C)
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)