HS27504C
OneRack® Test Tube Rack
Half, polyoxymethylene (fiberglass reinforced), size 16 wells, well diam. 25 mm, green
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polyoxymethylene (fiberglass reinforced)
Características
Holds 16 x 10-18 mL tubes
Holds 16 x 25 mm tubes
embalagem
pk of 8 racks
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS27504C
C × L × A
12 × 12.2 × 9.2 cm
tamanho
16 wells
diâmetro do poço
25 mm
cor
green
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- molded coordinates for tube orientation
- stable design for use in water baths
- flat labeling area for easier identification
- available in half and full rack sizes
- Fiberglass reinforced POM offers the highest chemical and heat resistance (-40 to 140C)
- Polypropylene offers good chemical and heat resistance (0 to 110C)
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
HS27504C | 4061832767048 |