About This Item
Código UNSPSC:
41122411
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS24490M
Características e benefícios
- Three channels to count up/down with
- Simultaneous display, time-out, and 60 second audible alarm
- Channels may be started independently or simultaneously
- Timer automatically counts
- 86 x 66 x 22 mm
Informações legais
Lab Alert is a registered trademark of Heathrow Scientific
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
HS24490M | 4061835302222 |