Documentos Principais
HS1040B
Earplug Dispenser Counter or Wall Mount
green (dispenser)
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiais
acrylic
green (dispenser)
Características
holds Small laboratory consumables, items, and accessories
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS1040B
C × L × A
155 mm × 155 mm × 170 mm
Descrição geral
The Translucent Earplug Dispenser provides easy access to safety accessories.
Características e benefícios
  • Place on counter or wall mount (screws included)
  • Holds approximately 200 pairs of foam earplugs
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)