HPA017653
Anti-DNAJC14 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
Anti-DRiP78, Anti-DnaJ homolog subfamily C member 14, Anti-DnaJ protein homolog 3, Anti-Dopamine receptor-interacting protein of 78 kDa, Anti-HDJ-3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
linha de produto
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
mouse, rat, human
técnica(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sequência de imunogênio
WGWLELPWVKQNINRQGNAPVASGRYCQPEEEVARLLTMAGVPEDELNPFHVLGVEATASDVELKKAYRQLAVMVHPDKNHHPRAEEAFKVLRAAWDIVSNAEKRKEYEMKRMAENELSRSVNEFLSKLQDDLKEAMNTMMCSRCQG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DNAJC14(85406)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
DNAJC14 plays an important role in regulating yellow fever virus (YFV) replication complex assembly. The DNAJC family protein are also involved in various biological processes such as translation, exocytosis and endocytosis.
Características e benefícios
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Ligação
forma física
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)