H8653
(±)-7-Hydroxy-2-(di-n-propylamino)tetralin hydrobromide
Sinônimo(s):
(±)-2-Dipropylamino-7-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene hydrobromide, (±)-7-Hydroxy-DPAT hydrobromide, (±)-7-OH-DPAT hydrobromide
About This Item
Produtos recomendados
solubilidade
H2O: >15 mg/mL
Nível de qualidade
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Br.CCCN(CCC)C1CCc2ccc(O)cc2C1
InChI
1S/C16H25NO.BrH/c1-3-9-17(10-4-2)15-7-5-13-6-8-16(18)12-14(13)11-15;/h6,8,12,15,18H,3-5,7,9-11H2,1-2H3;1H
chave InChI
ODNDMTWHRYECKX-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... DRD3(1814)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3