H6412
Monoclonal Anti-Histone Deacetylase 8 (HDAC8) antibody produced in mouse
2.0-2.5 mg/mL, clone HDAC8-48, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HDAC8-48, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~43 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
2.0-2.5 mg/mL
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 4 μg/mL using nuclear extracts of HeLa cells
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HDAC8(55869)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunofluorescence staining
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)