H4881
Hydrocortisone 21-hemisuccinate sodium salt
≥90% (HPLC)
Sinônimo(s):
11β,17α,21-Trihydroxy-4-pregnene-3,20-dione 21-hemisuccinate sodium salt, Cortisol 21-hemisuccinate sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥90% (HPLC)
forma
powder
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CC[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(O)C(COC(CCC([O-])=O)=O)=O)=C1.[Na+]
InChI
1S/C25H34O8.Na/c1-23-9-7-15(26)11-14(23)3-4-16-17-8-10-25(32,24(17,2)12-18(27)22(16)23)19(28)13-33-21(31)6-5-20(29)30;/h11,16-18,22,27,32H,3-10,12-13H2,1-2H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/t16-,17-,18-,22+,23-,24-,25-;/m0./s1
chave InChI
HHZQLQREDATOBM-CODXZCKSSA-M
Informações sobre genes
human ... NR3C1(2908)
Aplicação
- as a component of the maturation medium for hepatic differentiation
- in the corticosterone (CORT) treatment to study its effect on astrocyte-like neural stem cell proliferation in the area postrema of the adult mouse brain
- in cortisol incubation experiments to study the effect of cortisol on the expression and function of sodium-chloride cotransporter (NCC) in zebrafish embryos
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3