H2915
HCK (230-497), active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
JTK9
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Nível de qualidade
linha de produto
PRECISIO® Kinase
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
forma
buffered aqueous glycerol solution
atividade específica
156-212 nmol/min·mg
peso molecular
~57 kDa
nº de adesão UniProt
doença(s) relevante(s)
cancer (leukemia)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... HCK(3055)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Informações legais
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1