H1911
N-(4-Hydroxyphenyl)-arachidonylamide
≥98%, ethanol solution
Sinônimo(s):
AM404
Ensaio
≥98%
forma
ethanol solution
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C26H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-26(29)27-24-20-22-25(28)23-21-24/h6-7,9-10,12-13,15-16,20-23,28H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,27,29)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
chave InChI
IJBZOOZRAXHERC-DOFZRALJSA-N
Informações sobre genes
human ... CNR1(1268) , CNR2(1269)
mouse ... Cnr2(12802)
rat ... Cnr1(25248) , Faah(29347) , Trpv1(83810)
Aplicação
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
13 °C