Documentos Principais
SML0933
Sigma-Aldrich
OL-135
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-Oxo-1-[5-(2-pyridyl)oxazol-2-yl]-7-phenylheptane, 7-Phenyl-1-[5-(2-pyridinyl)-2-oxazolyl]-1-heptanone, OL 135
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H22N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
334.41
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C21H22N2O2/c24-19(14-7-2-1-4-10-17-11-5-3-6-12-17)21-23-16-20(25-21)18-13-8-9-15-22-18/h3,5-6,8-9,11-13,15-16H,1-2,4,7,10,14H2
chave InChI
ILOIOIGZFHGSMS-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
OL-135 is a CNS penetrant, highly potent and selective reversible inhibitor of FAAH devoid of CB1, CB2 and μ and δ opioid receptors activities that increases the analgesic and hypothermic activity of anandamide.
Características e benefícios
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience