Key Documents
GHS2128
Sigma-Aldrich
Hematoxylin Solution, Gill No. 2
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116124
NACRES:
NA.47
forma
solution
prazo de validade
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentração
4 g/L
pH
2.5-3.5
aplicação(ões)
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
Aplicação
Gill formulation No. 2 may be used for cytology and/or histology as a progressive or regressive stain depending on length of staining time.
Outras notas
4 g/L certified hematoxylin
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Brief information on the field of cytology, its role in cytodiagnosis and the use of standard and special stains for microscopic analysis to detect cellular abnormalities.