Documentos Principais
GERPN851E
ECL Plex Fluorescent Rainbow Markers
Cytiva RPN851E, pack of 500 μL
About This Item
Código UNSPSC:
41105332
NACRES:
NA.32
Características
wetted part: no
embalagem
pack of 500 μL
fabricante/nome comercial
Cytiva RPN851E
cor
Brownish-red
solubilidade
cold water: soluble (Soluble in cold water and hot water)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Características e benefícios
  • Visible marker bands on gels and blots
  • Fluorescent images in both Cy3 and Cy5 channels
Armazenamento e estabilidade
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Nota de análise
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informações legais
ECL Plex is a trademark of Cytiva
Rainbow is a trademark of Cytiva
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)