GE80-6484-70
SDS-Page Clean-Up Kit
Cytiva 80-6484-70, sufficient for 50 preparations
About This Item
Produtos recomendados
uso
sufficient for 50 preparations
prazo de validade
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Características
wetted part: no
fabricante/nome comercial
Cytiva 80-6484-70
embalagem
pkg of 50 samples
condição de armazenamento
room temperature
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Prepares samples for SDS-PAGE that are otherwise difficult to analyze because of salts or Low Protein concentrations
- Quantitatively precipitate Proteins while leaving interfering substances in solution
- Delivers quantitative yield in less than 2 h.
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)